スキップする
1607007
USP
サッカリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2,3-ジヒドロキシ-1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン-1,1-ジオキシド, 2-スルホ安息香酸イミド, o-安息香酸スルフィミド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥51,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H5NO3S
CAS番号:
分子量:
183.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6888
¥51,800
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
API family
saccharin
manufacturer/tradename
USP
mp
226-229 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Saccharin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Saccharin Sodium Tablets
Biochem/physiol Actions
哺乳類の甘味物質です。ショウジョウバエにおいて、グルコース特異的なグリセロール味覚受容体結合部位の存在が提唱されています。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S00400008.20128109185
Saccharin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1607007
Saccharin
Saccharin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0040000
Saccharin
Saccharin for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20128
Saccharin
Saccharin ≥98%
Sigma-Aldrich
109185
Saccharin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
mp
226-229 °C (lit.)
mp
226-229 °C (lit.)
mp
228-230 °C
mp
226-229 °C (lit.)
API family
saccharin
API family
saccharin
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under サッカリン
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The toxicological effects of saccharin in short-term genotoxicity assays.
D L Arnold et al.
Mutation research, 221(2), 69-132 (1989-09-01)
M D Reuber
Environmental health perspectives, 25, 173-200 (1978-08-01)
Saccharin is carcinogenic for the urinary bladder in rats and mice, and most likely is carcinogenic in human beings. The neoplasms of the urinary bladder are malignant and invade and metastasize. Male rats are more susceptible to urinary bladder carcinogenesis
J Whysner et al.
Pharmacology & therapeutics, 71(1-2), 225-252 (1996-01-01)
Sodium saccharin (NaSac) produces bladder tumors consistently in male rats only after lifetime exposure that begins at birth. NaSac is not metabolized and is negative in most genotoxicity tests. NaSac-induced cell damage and proliferation have been proposed as important factors
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
1607007-200MG04061835345564