スキップする
1672020
USP
p-トルエンスルホンアミド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥78,900
この商品について
化学式:
CH3C6H4SO2NH2
CAS番号:
分子量:
171.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
472689
¥78,900
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
saccharin
manufacturer/tradename
USP
mp
134-137 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
InChI key
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
p-Toluenesulfonamide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Saccharin
  • Saccharin Sodium
  • Saccharin Calcium
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
105902236330PHR1474
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
reagent grade, 97%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
reagent grade
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mp
134-137 °C (lit.)
mp
134-137 °C (lit.)
mp
134-137 °C (lit.)
mp
134-137 °C (lit.)
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
traceable to USP 1672020
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
引火点 (F)
395.6 °F - closed cup
引火点(°C)
202 °C - closed cup
適用法令
1672020-200MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)