スキップする
1482003
USP
オキサンドロロン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
17β-ヒドロキシ-17α-メチル-2-オキサ-5α-アンドロスタン-3-オン, 8075CB, NSC 67068, Provitar(プロビター), SC 11585, オキサンドロン, バソロム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥66,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H30O3
CAS番号:
分子量:
306.44
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥66,400
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
API family
oxandrolone
manufacturer/tradename
USP
drug control
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)OC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C19H30O3/c1-17-11-22-16(20)10-12(17)4-5-13-14(17)6-8-18(2)15(13)7-9-19(18,3)21/h12-15,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
QSLJIVKCVHQPLV-PEMPUTJUSA-N
Gene Information
human ... AR(367)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Oxandrolone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biochem/physiol Actions
オキサンドロロンはタンパク質同化ステロイドです。
オキサンドロロンは合成タンパク質同化ステロイドです。オキサンドロロンは、エストロゲン効果が無く、穏やかなアンドロゲン活性を持つ非芳香族化アンドロゲンです。 オキサンドロロンの臨床用途には、広範囲の手術あるいは慢性感染症もしくは外傷後の体重減後の体重増加の促進、コルチコステロイドの長期投与に関連するタンパク質異化の相殺、しばしば骨粗鬆症を伴う骨痛の緩和、および女児のターナー症候群の治療などがあります。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML043714550001649007
Oxandrolone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1482003
Oxandrolone
Oxandrolone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0437
Oxandrolone
Nandrolone decanoate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1455000
Nandrolone decanoate
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
API family
oxandrolone
API family
-
API family
nandrolone
API family
testosterone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under オキサンドロロン
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
1482003-50MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
1482003-50MG04061833846391