スキップする
1295844
USP
グリシテイン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4′,7-ジヒドロキシ-6-メトキシイソフラボン, グリセテイン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
15 mg
カートの在庫状況を確認する
¥146,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H12O5
CAS番号:
分子量:
284.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥146,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
glycitein
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1cc2C(=O)C(=COc2cc1O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-15-6-11-14(7-13(15)18)21-8-12(16(11)19)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
InChI key
DXYUAIFZCFRPTH-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Glycitein USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Powdered Soy Isoflavones Extract
  • Soy Isoflavones Capsules
  • Soy Isoflavones Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHL89692435341295855
グリシテイン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295844
グリシテイン
グリシテイン phyproof® Reference Substance
PHL89692
グリシテイン
グリシテイン analytical standard
Supelco
43534
グリシテイン
グリシチン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295855
グリシチン
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
glycitein
API family
-
API family
-
API family
glycitin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under グリシテイン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)