スキップする
1295855
USP
グリシチン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 7-(β-D-グルコピラノシルオキシ)-3-(4-ヒドロキシフェニル)-6-メトキシ-, グリシテイン 7-O-β-グルコシド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H22O10
CAS番号:
分子量:
446.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
glycitin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=CC(OC)=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2OC=C1C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-15-6-12-14(30-9-13(18(12)25)10-2-4-11(24)5-3-10)7-16(15)31-22-21(28)20(27)19(26)17(8-23)32-22/h2-7,9,17,19-24,26-28H,8H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
InChI key
OZBAVEKZGSOMOJ-MIUGBVLSSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Glycitin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Powdered Soy Isoflavones Extract
  • Soy Isoflavones Capsules
  • Soy Isoflavones Tablets
Biochem/physiol Actions
グリシチンは、グルコシド型の大豆イソフラボンです。 ラットモデルの試験から、グリシチンは、本モデルにおける骨喪失の予防と、好ましくない脂質代謝変化の反転に有効であることが実証されました。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHL89693G2785G1296
グリシチン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295855
グリシチン
グリシチン phyproof® Reference Substance
PHL89693
グリシチン
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
API family
glycitin
API family
-
API family
-
API family
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under グリシチン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)