サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 100 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥48,000 |
この商品について
grade
pharmaceutical primary standard
API family
diatrizoic acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
InChI key
YVPYQUNUQOZFHG-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Diatrizoate Meglumine
- Diatrizoate Meglumine and Diatrizoate Sodium Injection
- Diatrizoate Meglumine and Diatrizoate Sodium Solution
- Diatrizoate Meglumine Injection
- Diatrizoate Sodium
- Diatrizoate Sodium Injection
- Diatrizoate Sodium Solution
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family diatrizoic acid | API family diatrizoic acid | API family amidotrizoic acid | API family amidotrizoic acid |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
1184005-100MG:
jan
資料
遠心分離は、沈降作用により粒子の分離を可能にします。遠心により粒子を分離する方法と、ストークスの法則を利用して沈降速度を計算する方法を説明します。
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| 1184005-100MG | 04061833843437 |