Merck
Y0001461
システム適合性用アミドトリゾ酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ジアトリゾ酸 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
80 μG
¥19,600
¥19,600
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
80 μG
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9I3N2O4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
649.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,600
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
amidotrizoic acid
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
InChI Key
YVPYQUNUQOZFHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Amidotrizoic acid for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0001461-1EA:
Y0001461:4548174002063
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)