スキップする
1069007
USP
ベタメタゾン 17-バレラート
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,4-プレグナジエン-11β,17α,21-トリオール-9α-フルオロ-16β-メチル-3,20-ジオン 17-バレラート, 17-吉草酸 9α-フルオロ-16β-メチル-11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン, 17-吉草酸 9α-フルオロ-16β-メチルプレドニゾロン, ベトノバート
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥55,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H37FO6
CAS番号:
分子量:
476.58
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4240001
¥55,500
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
betamethasone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)CC2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
InChI
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19?,20?,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI key
SNHRLVCMMWUAJD-QDHNOTTGSA-N
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Betamethasone valerate USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Betamethasone Valerate Ointment
  • Betamethasone Valerate Cream
  • Betamethasone Valerate Lotion
  • Gentamicin Sulfate and Betamethasone Valerate Ointment
  • Gentamicin Sulfate and Betamethasone Valerate Topical Solution
  • Gentamicin Sulfate and Betamethasone Valerate Otic Solution
  • Betamethasone Dipropionate
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
BP042B105400046074
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
betamethasone
API family
betamethasone
API family
betamethasone
API family
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)