スキップする
1065254
USP
Bendamustine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Ethyl 4-(5-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
20 mg
カートの在庫状況を確認する
¥465,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H27N3O4
CAS番号:
分子量:
349.42
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
¥465,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
API family
bendamustine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]1(c2c(nc1CCCC(=O)OCC)cc(cc2)N(CCO)CCO)C
InChI
1S/C18H27N3O4/c1-3-25-18(24)6-4-5-17-19-15-13-14(7-8-16(15)20(17)2)21(9-11-22)10-12-23/h7-8,13,22-23H,3-6,9-12H2,1-2H3
InChI key
SJYOJVBTSZGDQH-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Bendamustine Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
106527610652651075780
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
bendamustine
API family
bendamustine
API family
bendamustine
API family
bisoprolol
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
1065254-20MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
1065254-20MG04061842297641