スキップする
1010106
USP
N-アセチル-L-チロシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥48,600
この商品について
化学式:
4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
223.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2697172
eCl@ss:
32160406
¥48,600
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
acetyltyrosine
manufacturer/tradename
USP
mp
149-152 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-10(11(15)16)6-8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI key
CAHKINHBCWCHCF-JTQLQIEISA-N
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
N-Acetyl-L-tyrosine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as
N-Acetyltyrosine
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
170500612958771612506
L-チロシン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1705006
L-チロシン
USP
USP
1295877
Glycyl-L-tyrosine
L-セリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1612506
L-セリン
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
API family
acetyltyrosine
API family
tyrosine
API family
tyrosine
API family
serine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-アセチル-L-チロシン
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)