Merck
1612506
USP
L-セリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-2-アミノ-3-ヒドロキシプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥67,500
¥67,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥67,500
About This Item
化学式:
HOCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
105.09
Beilstein:
1721404
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥67,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
serine
メーカー/製品名
USP
mp
222 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
ʟ-Serine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Serine
  • L-Alpha-Glycerylphosphorylcholine
生物化学的/生理学的作用
セリンヒドロキシメチルトランスフェラーゼによるグリシンの前駆体です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1612506-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)