サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 25 units | カートの在庫状況を確認する | ¥20,800 | |
| 50 units | カートの在庫状況を確認する | ¥35,800 | |
| 100 units | カートの在庫状況を確認する | ¥61,100 |
この商品について
¥20,800
biological source
bovine pancreas (trypsin)
Quality Segment
form
buffered aqueous suspension
concentration
≥15 units/mL (packed gel)
extent of labeling
≥15 units per mL (packed gel)
matrix
beaded agarose
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine pancreas (trypsin) | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas (trypsin) |
| form buffered aqueous suspension | form essentially salt-free, lyophilized powder | form powder | form buffered aqueous suspension |
| concentration ≥15 units/mL (packed gel) | concentration - | concentration - | concentration ≥15 units/mL (packed gel) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| extent of labeling ≥15 units per mL (packed gel) | extent of labeling - | extent of labeling - | extent of labeling ≥15 units per mL packed gel |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under トリプシン−アガロース
wgk
WGK 3
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
T4019-BULK: + T4019-25UN:4548173212920 + T4019-50UN:4548173212937 + T4019-VAR: + T4019-100UN:4548173212913
jan
関連コンテンツ
QC Methods
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| T4019-100UN | 04061837345401 |
| T4019-50UN | 04061837345425 |
| T4019-25UN | 04061832707952 |