¥30,700
カートの在庫状況を確認する
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
mean particle size
6.4 μm
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| mean particle size 6.4 μm | mean particle size 0.6 μm | mean particle size 0.05 μm | mean particle size 2.0 μm |
| composition Solids, 10% | composition Solids, 10% | composition Solids, 2.4% | composition Solids, 2.5% |
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
適用法令
SD6A-1ML: + SD6A-VAR: + SD6A-BULK: + SD6A-2ML: + SD6A-15ML:
jan
関連コンテンツ
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| SD6A-2ML | 04061838209429 |
| SD6A-1ML | 04061838244932 |