形状
aqueous suspension
組成
Solids, 2.5%
テクニック
cell based assay: suitable
平均粒径
0.05 μm
蛍光検出
λex ~360 nm; λem ~420 nm
アプリケーション
cell analysis
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ラテックスビーズ、アミン修飾ポリスチレン、蛍光ブルーは、以下の用途に使用されています:
- 細菌の細胞生存性の濃度-反応関係に対する作用を検討するため
- ナノ粒子の調製に
- ヒト血液および血小板との相互作用を検討するためのモデルナノ粒子として
生物化学的/生理学的作用
ポリスチレンラテックスビーズは、ラテックス凝集系の作製に使用できます。ポリスチレンラテックスビーズは、ハンセン病の原因病原体であるMycobacterium leprae(ライ菌)の伝播の研究や、肺結核および肺外結核の集団検診法の開発に使用されてきました。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
L0780-VAR:
L0780-1ML:
L0780-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
INDUCTION OF EPIGENETIC RESPONSE TO AMINO-MODIFIED POLYSTYRENE NANOPARTICLES IN HUMAN CELLS
Comparative clinical pathology, 71(10) (2018)
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 119(2), 359-368 (2010-12-03)
There is evidence that nanoparticles (NP) can enter the bloodstream following deposition in the lungs, where they may interact with platelets. Polystyrene latex nanoparticles (PLNP) of the same size but with different surface charge-unmodified (umPLNP), aminated (aPLNP), and carboxylated (cPLNP)-were
Optical signatures of small nanoparticles in a conventional microscope.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 4(10), 1703-1706 (2008-09-10)
Toxicology letters, 160(3), 218-226 (2005-09-03)
Recent studies indicate that inhaled ultrafine particles can pass into the circulation. To study this translocation in an in vitro model three types of pulmonary epithelial cells were examined. The integrity of the cell monolayer was verified by measuring the
Journal of microscopy, 243(2), 172-178 (2011-03-08)
The forward scattering of light in a conventional inverted optical microscope by nanoparticles ranging in diameter from 10 to 50nm has been used to automatically and quantitatively identify and track their location in three-dimensions with a temporal resolution of 200ms.