表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥73,900 |
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
PeroxiDetect Kit For the Determination of Aqueous and Lipid Hydroperoxidesは、特定の組織に存在するフリーラジカルを定量するうえで重要な因子となる、生物系におけるペルオキシドの測定を行うために開発されています。
Application
PeroxiDetect™ Kitは以下の用途に適しています:
- シナプトソームの調製におけるヒドロペルオキシドの定量
- メラノーマ細胞における脂質過酸化反応の測定
- 大脳皮質のペルオキシドの定量
- 腸管腔サンプル
水溶性ペルオキシドと脂質ヒドロペルオキシドの測定用です。ペルオキシドは、ヒドロキシル反応性・ペルオキシル反応性ラジカルの発生源となります。これらのラジカルは、細胞のDNA, タンパク質, 脂質成分と相互作用し、細胞損傷を引き起こし細胞死の原因となります。生物系のペルオキシド測定は、特定組織に存在するフリ-ラジカルレベルを調べる際の重要なファクタ-となります。脂質の過酸化は、さまざまな細胞・組織の病態生理学的な異常に関与していると考えられています。たとえば、脂質過酸化産物の赤血球中濃度の増加が、妊娠中の女性の糖尿病の発症と相関することが明らかになっています。血中アルコ-ルが過剰な患者では、コレステロ-ルヒドロペルオキシドの蓄積がみられます。UV光による皮膚の老化や、メラノ-マ細胞におけるチロシナ-ゼ濃度増加を引き起こすのH2O2の影響などのフリ-ラジカル損傷の研究のため、組織中の過酸化水素測定が行われます。H2O2は、増殖が停止したヒト培養大動脈平滑筋細胞に対する強力なマイトジェンであることが明らかになっています。 PeroxiDetectキットは、反応容積あたり1~7ナノモルのH2O2(水溶液中)、または反応容積あたり1~16ナノモルの脂質ヒドロペルオキシド(有機溶媒中)を検出します。 このキットは、ペルオキシドが酸性pHでFe2+イオンをFe3+イオンに変換することを利用しています。 Fe3+イオンは、キシレノ-ルオレンジと有色付加体を形成し、それを560 nmで測定します。
酸性条件下において、ペルオキシドはFe2+イオンからFe3+イオンに変換されます。そして、Fe3+イオンは、560 nmで観察される、キシレノールオレンジの付加物を形成します。
Other Notes
キットには、水溶性ペルオキシド試験100回分と有機ペルオキシド試験100回分の試薬が含まれています。
Legal Information
PeroxiDetect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- tert-Butyl hydroperoxide 1 mL
- Hydrogen peroxide 1 mL
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Org. Perox. C - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan