スキップする
P186
PD 123,319 ジ(トリフルオロ酢酸)塩 水和物
≥98% (HPLC), angiotensin II subtype-2 receptor antagonist, powder
別名:
S-(+)-1-[(4-(ジメチルアミノ)-3-メチルフェニル)メチル]-5-(ジフェニルアセチル)-4,5,6,7-テトラヒドロ-1H-イミダゾ[4,5-c]ピリジン-6-カルボン酸 ジ(トリフルオロ酢酸)塩 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥68,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C31H32N4O3 · 2C2HF3O2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
736.66 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
¥68,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
PD 123,319 ジ(トリフルオロ酢酸)塩 水和物, powder, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.CN(C)c1ccc(Cn2cnc3CN([C@@H](Cc23)C(O)=O)C(=O)C(c4ccccc4)c5ccccc5)cc1C
InChI
1S/C31H32N4O3.2C2HF3O2.H2O/c1-21-16-22(14-15-26(21)33(2)3)18-34-20-32-25-19-35(28(31(37)38)17-27(25)34)30(36)29(23-10-6-4-7-11-23)24-12-8-5-9-13-24;2*3-2(4,5)1(6)7;/h4-16,20,28-29H,17-19H2,1-3H3,(H,37,38);2*(H,6,7);1H2/t28-;;;/m0.../s1
InChI key
PTSUEYBWHKDYBS-FPCIESGBSA-N
Application
PD123,319ジ(トリフルオロ酢酸)塩水和物は以下の実験的研究に使用されています。
  • 肺胞液クリアランス(AFC)に及ぼすアンジオテンシンII(Ang II)の影響の測定。
  • AngIIで誘導された腹部大動脈瘤(AAA)に及ぼすPD123319の影響の研究。
  • 血管平滑筋細胞(VSMC)培養において、AngIIで誘導されたLRP1の過剰発現と機能に及ぼす影響の研究。
Biochem/physiol Actions
PD123,319ジ(トリフルオロ酢酸)塩水和物は、in vitroおよびin vivoにおけるAT2受容体の役割の研究に広く使用される、アンジオテンシンIIサブタイプ2受容体(AT2R)アンタゴニストです。AT2受容体と相互作用せずに、AngIIで誘導される腹部大動脈瘤(AAA)を増大させます。
Disclaimer
吸湿性です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P5749F9932SML2335
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PD123319 augments angiotensin II-induced abdominal aortic aneurysms through an AT2 receptor-independent mechanism.
Daugherty A
PLoS ONE, 8(4), e61849-e61849 (2013)
Angiotensin II's role in sodium lactate-induced panic-like responses in rats with repeated urocortin 1 injections into the basolateral amygdala: amygdalar angiotensin receptors and panic.
Johnson PL
Progress in Neuro-Psychopharmacology, 44, 248-256 (2013)
Kalhara R Menikdiwela et al.
Scientific reports, 9(1), 8481-8481 (2019-06-13)
The Renin Angiotensin System (RAS), a key regulator of blood pressure has been linked to metabolic disorders. We have previously reported that adipose overexpression of angiotensinogen in mice (Agt-Tg) induces obesity, in part mediated by adipose tissue inflammation, through yet unidentified
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
P186-10MG04061834356998