スキップする
M1629
メドロキシプロゲステロン17-アセタート
synthetic (organic), ≥97% (HPLC), synthetic progestogen, powder
別名:
17α-アセトキシ-6α-メチルプロゲステロン, 17α-ヒドロキシ-6α-メチル-4-プレグネン-3,20-ジオン 17-アセタート, 6α-メチル-17α-アセトキシプロゲステロン, 6α-メチル-17α-ヒドロキシプロゲステロンアセタート
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥69,200
10 g
カートの在庫状況を確認する
¥191,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C24H34O4
CAS番号:
分子量:
386.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-757-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2066112
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
¥69,200
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
メドロキシプロゲステロン17-アセタート, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mp
206-207 °C (lit.)
solubility
chloroform: 350 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1
InChI key
PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
メドロキシプロゲステロン 17-酢酸塩(MPA)は、避妊薬として、ホルモン補充療法に、および子宮内膜症の治療に使用される合成プロゲスチンです。これは、非アセチル化型よりも強力なプロゲスチンです。
Features and Benefits
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のNuclear Receptors (Steroids)[核内受容体(ステロイド)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
BP221PHR1589Y0001484
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
chloroform: 350 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
M1629-500MG: + M1629-10G: + M1629-BULK: + M1629-VAR: + M1629-100MG: + M1629-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
M1629-1G04061838342478
M1629-10G04061834040965