スキップする
I6285
イヌリナーゼ from Aspergillus niger
aqueous glycerol solution
別名:
Novozym® 960, イヌラーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
EC Number:
form
aqueous glycerol solution
enzyme activity
>200 INU/g
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
イヌリナ-ゼは、イヌリン内のβ−(2-1)-D-フルクトシド結合のエンド型加水分解を触媒します。
Physical form
溶液(20%グリセロールおよび20%ソルビトール)。
Legal Information
Novozyme Corp.の製品です。
Novozym is a registered trademark of Novozymes A/S
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)