表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1 mg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥63,100 |
この商品について
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ODD
Citations:
9
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
IgEは哺乳類でのみ産生される免疫グロブリンの一種です。IgEはアレルゲンに応答してマスト細胞から分泌され、寄生虫に対する免疫に重要です。また、アナフィラキシーやI型過敏症の病態生理においても最も重要な因子です。本抗体の精製ヒトIgA、IgG、IgM、ベンスジョーンズκ、ベンスジョーンズλタンパク質との反応試験において、ヒトIgEに特異的です。抗体の同一性および純度は免疫電気泳動によって確立されています。
Immunogen
精製ヒトIgE(骨髄腫)
Application
抗ヒトIgE(イプシロン鎖特異)抗体は、さまざまなイムノアッセイのコントロールとして使用できます。
Physical form
凍結乾燥品 (0.01Mリン酸ナトリウム, pH 7.2, 0.015M NaCl含有)。
Preparation Note
0.135 M NaClで復元すると1 mg/mLの抗体溶液となります。
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable | technique(s) direct ELISA: 1:7,000-1:21,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:10,000 |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity - | species reactivity human | species reactivity - |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
関連コンテンツ
Instructions
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| I6284-1MG | 04061826703373 |