Merck
I2136
Sigma-Aldrich
抗ヒトIgG (Fc特異的) ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
ヤギ抗ヒトIgg, 抗ヒトIgG Fc - 抗ヒトIgG(Fc特異的)ヤギ宿主抗体, 抗ヒトIgg, 抗ヒトIgg Fc, 抗ヒトIgg抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥31,430
¥31,430
単価¥44,900割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥31,430
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥31,430
単価¥44,900割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
indirect ELISA: 1:10,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、ヒトIgGに結合しますが、他のヒトIgには結合しません。
免疫グロブリンは、2つのフラグメント抗体結合(Fab)領域と1つのフラグメント結晶化可能(Fc)領域で構成されています。IgG遺伝子クラスターをコードしている遺伝子は、ヒト第14番染色体に位置しています。
抗ヒトIgG(Fc特異的)抗血清は、免疫原として精製されたヒトIgGのFcフラグメントを使用してヤギで産生されます。アフィニティー分離された抗体は、免疫グロブリンを含めて事実上すべてのヤギ血清タンパク質を除去する免疫特異的な精製法によってヤギ抗ヒトIgG抗血清から得られ、ヒトIgGのFcフラグメントとは特異的に結合しません。
特異性
ヒトIgGのFcフラグメントに対する特異性は、ELISAおよび免疫電気泳動(IEP)で決定されます。精製されたヒトIgA、IgG(FcおよびFabフラグメント)、ベンス・ジョーンズκ型およびλ型骨髄腫タンパク質に対して試験を行った場合、この抗体調製はヒトIgGのFcフラグメントに特異的です。ヒトIgG、軽鎖、IgA、IgMのFabフラグメントについては、いずれに対しても反応性は認められません。アフィニティー精製された抗ヒトIgG(Fc特異的)試薬には、細胞の膜または表面上に存在する他の基質と交差反応することなくヒトIgGに対する感度が高まるという利点があります。マウスやラットの血清タンパク質と属間交差反応しないため、本製品はマウスまたはラットの腹水中でin vivo増殖したハイブリドーマ細胞が産生するヒトモノクローナル抗体のスクリーニングで優れた成績を示します。本製品には、正常な、または癌や自己免疫疾患のような病理的状態にあるヒトの体液または組織中の、すべてのヒトIgGサブクラスを検出する能力があります。イムノアッセイ法における2次抗体試薬として有効で、酵素または蛍光色素を用いる複合体のための開始物質として使用することが可能です。
免疫原
抗ヒトIgG(Fc特異的)抗血清は、免疫原として精製されたヒトIgGのFcフラグメントを使用してヤギで産生されます。
アプリケーション
この抗体の使用で好成績が得られている用途、ならびに査読を受けた関連論文を以下に示します。
酵素結合抗体免疫吸着アッセイ(論文1件)
ヤギで産生された抗ヒトIgG(Fc特異的)抗体は、次の用途で使用されています:
  • CD52モノクローナル抗体(CAMPATH-1G)の治療を受けた移植患者の血清中の抗グロブリン応答を測定するための二重標識ELISA
  • 関節リウマチ患者のIgGレベルの検出
  • 小腸生検
  • 急性心筋梗塞患者における免疫ブロッティング
生物化学的/生理学的作用
IgG抗体サブタイプは、免疫系の血清免疫グロブリンの中で最も豊富に存在します。B細胞によって分泌されて、血液および細胞外液に見出すことができ、細菌、菌類、およびウイルスによって引き起こされる感染症から体を守ります。母親のIgGは、胎盤を通して胎児に受け継がれますが、これは、新生児の感染症に対する免疫防御にとって不可欠なことです。IgGのFc領域に生じた突然変異は、関節リウマチのような自己免疫疾患に関連しています。遺伝子操作されたFcタンパク質は、自己免疫疾患の治療にとって重要です。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8°Cで最大1カ月保管可能です。それ以上保管すると、溶液が使用アリコート中で凍結するおそれがあります。凍結と融解を繰り返すことや、「霜取り機能付き」冷凍庫で保管することは推奨されません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
I2136-1ML:
I2136-VAR:
I2136-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Engineering the fragment crystallizable (Fc) region of human IgG1 multimers and monomers to fine-tune interactions with sialic acid-dependent receptors.
Blundell P A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M117 (2017)
Peter Brünker et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(5), 946-957 (2016-04-03)
Dysregulated cellular apoptosis and resistance to cell death are hallmarks of neoplastic initiation and disease progression. Therefore, the development of agents that overcome apoptosis dysregulation in tumor cells is an attractive therapeutic approach. Activation of the extrinsic apoptotic pathway is
Stanislav Melnik et al.
Plant biotechnology journal, 16(1), 27-38 (2017-04-20)
Antibody MC10E7 is one of a small number of monoclonal antibodies that bind specifically to [Arg4]-microcystins, and it can be used to survey natural water sources and food samples for algal toxin contamination. However, the development of sensitive immunoassays in
The structure of a typical antibody molecule
Travers P, et al.
Immunobiology: The Immune System in Health and Disease (2001)
P R Rebello et al.
Transplantation, 68(9), 1417-1420 (1999-11-26)
Antiglobulin responses are a significant limitation to the repeated use of murine monoclonal antibodies for treatment of transplant rejection. It is hoped that these might be largely overcome by using antibodies genetically engineered to resemble human antibodies. We have compared
資料
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
二次抗体を選ぶ判断において考慮すべき主な因子をご説明します。動物種、サブクラス、アイソタイプ、標識などについてご確認ください。