表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 50 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥58,100 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H19N5O4
CAS番号:
分子量:
321.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCC(CCn1cnc2cnc(N)nc12)COC(C)=O
InChI
1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18)
InChI key
GGXKWVWZWMLJEH-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
ファムシクロビルは、抗レトロウイルス薬となるグアノシン類縁体で、ヘルペスウイルス感染症およびB型肝炎の治療に用いられます。ファムシクロビルは、速やかにペンシクロビルに変換されます。ウイルスチミジンキナーゼは、ペンシクロビルを一リン酸型にリン酸化し、これが細胞のキナーゼによってペンシクロビル三リン酸へと次々に変換されます。ペンシクロビル三リン酸は、ウイルス性DNAポリメラーゼひいてはウイルス増殖を競合的に阻害します。長期間投与すると、耐性を生じる可能性があります。多くの場合、DNAポリメラーゼ遺伝子の逆転写酵素ドメインに変異を有する既存の耐性菌株が選択された結果として顕在化されます。
ファムシクロビルは抗ウイルス薬の一種であり、ヘルペスウイルス感染の治療に使用されるグアニンのアナログ体です。
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ファムシクロビル
wgk
WGK 3
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
F7932-10MG: + F7932-VAR: + F7932-BULK: + F7932-50MG:
jan
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| F7932-50MG | 04061833234457 |
| F7932-10MG | 04061833234440 |