1269174
USP
Famciclovir Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol monohydrochloride
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
famciclovir
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
アプリケーション
- Famciclovir
- Famciclovir Tablets
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Following the new USP monograph for Famciclovir Tablets, Purospher™ STAR RP-8 endcapped HPLC columns can be used to monitor organic impurities in Famciclovir tablet formulations. Famciclovir is an antiviral drug indicated for the treatment of herpes zoster, herpes simplex virus 2 (genital herpes), herpes labialis (cold sores), etc.