スキップする
E5038
Plant/Fungi DNA Isolation Kit(植物・真菌DNA分離キット
sufficient for 50 purifications
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
41105501
usage
sufficient for 50 purifications
Quality Segment
General description
Norgen BiotekのPlant/Fungi DNA Isolation Kit(植物/菌類DNA分離キット)は、さまざまな植物種および糸状性菌類種からトータルDNAを分離・精製する迅速な方法です。ゲノムDNA、ミトコンドリアDNA、および葉緑体DNAを含めたトータルDNAは、新鮮/凍結植物組織、植物細胞、または糸状菌サンプルからこのキットを用いて精製できます。
Application
Plant/Fungi DNA Isolation Kit(植物/菌類DNA分離キット)は、植物や真菌からトータルDNAを迅速に分離するために使用されてきました。
NorgenのPlant/Fungi DNA Isolation Kit(植物/菌類DNA分離キット)は、以下のようなさまざまな顆粒アプリケーションで使用できる高品質のトータルDNAを精製します:
  • qPCR
  • サザンブロッティング
  • SNP解析
  • シーケンス
Other Notes
保管条件と製品安定性
すべての溶液はしっかりと密閉して、室温で保管しなければなりません。試薬は、未開封の場合、少なくとも1年間は安定です。
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)