スキップする
D9652
透析チューブ、セルロース膜
avg. flat width 33 mm (1.3 in.)
別名:
セルロースメンブレン, セルロース透析チューブ, 透析メンブレン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 ft
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥30,100
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
¥30,100
在庫あり出荷可能詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
avg. diam.
21 mm , when full
avg. flat width
33 mm (1.3 in.)
capacity
~110 mL/ft
General description
一般的な分子用カットオフ = 14,000。
Packaging
ロ-ル状、乾燥状態で提供。
Preparation Note
保水材として添加されたグリセロールの除去は、流水中で 3~4 時間チューブを洗浄することで達成できます。 硫黄化合物の除去は、チューブを 0.3%(w/v) の流化ナトリウム溶液で、80°Cにて 1 分間処理することで達成できます。 温水(60°C)で 2 分間洗浄し、0.2%(v/v)の硫酸溶液で酸性にした後、温水で酸を洗い流してください。 本チューブは、分子量 12,000 以上のタンパク質のほとんどを保持します。
Analysis Note
微量のグリセリンおよび硫黄化合物が含まれることがあります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D9277D9402D9527
avg. flat width
33 mm (1.3 in.)
avg. flat width
10 mm (0.4 in.)
avg. flat width
76 mm (3.0 in.)
avg. flat width
43 mm (1.7 in.)
avg. diam.
21 mm , when full
avg. diam.
6 mm , when full
avg. diam.
49 mm , when full
avg. diam.
27 mm , when full
capacity
~110 mL/ft
capacity
~10 mL/ft
capacity
~640 mL/ft
capacity
~175 mL/ft
Still not finding the right product?
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
D9652-100FTPW: + D9652-BULK: + D9652-50FT: + D9652-100FT:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)