スキップする
D8143
2′-デオキシシチジリル(3′→5′)-2′-デオキシグアノシン アンモニウム塩
~95%
別名:
dCpdG
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H25N8O10P · xNH3
CAS番号:
分子量:
556.42 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
~95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.NC1=NC(=O)c2ncn(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OC4CC(OC4CO)N5C=CC(N)=NC5=O)O3)c2N1
InChI
1S/C19H25N8O10P.H3N/c20-12-1-2-26(19(31)23-12)14-4-9(10(5-28)35-14)37-38(32,33)34-6-11-8(29)3-13(36-11)27-7-22-15-16(27)24-18(21)25-17(15)30;/h1-2,7-11,13-14,28-29H,3-6H2,(H,32,33)(H2,20,23,31)(H3,21,24,25,30);1H3
InChI key
JZNMHBKGKVOTED-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
D8143-5MG: + D8143-10MG: + D8143-1MG: + D8143-VAR: + D8143-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)