スキップする
D7693
ダイナソア 水和物
≥97.5% (HPLC), powder, dynamin 1 and dynamin 2 GTPase activity inhibitor
別名:
3-ヒドロキシ-ナフタレン-2-カルボン酸(3,4-ジヒドロキシ-ベンジリデン)-ヒドラジド 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
5 mg
在庫from市川市大町368
¥36,000
25 mg
在庫from市川市大町368
¥81,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H14N2O4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
322.31 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
¥36,000
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ダイナソア 水和物,
form
powder
Quality Segment
storage condition
protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Oc1ccc(\C=N\NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O)cc1O
InChI
1S/C18H14N2O4.H2O/c21-15-6-5-11(7-17(15)23)10-19-20-18(24)14-8-12-3-1-2-4-13(12)9-16(14)22;/h1-10,21-23H,(H,20,24);1H2/b19-10+;
InChI key
FKWZHQSDBMSHTN-ZIOFAICLSA-N
General description
ダイナソアは低分子のGTPアーゼ阻害剤で、ダイナミン-1、ダイナミン-2およびDrp1(ミトコンドリア由来)をターゲットとします。ダイナソアはダイナミン依存性エンドサイトーシス、エンドサイトーシス小胞の切断をブロックします。ダイナソアは前線維性で、胸膜中皮細胞中PAI-1を誘導する、効果的な胸膜癒着試薬である可能性があります。ダイナソアはヒト乳頭腫ウイルスタイプ16(HPV16)およびウシ乳頭腫ウイルスタイプ1(BPV1)(偽ウイルス)感染をブロックします。
ダイナソア水和物は細胞膜中の不安定なコレステロール値を下げ脂質ラフト組織を変形させます。ダイナソアは単純ヘルペスウイルス(HSV)-1およびHSV-2感染に多面的効果を示します。ウイルスの侵入を妨げ、ウイルスタンパク質をトラフィッキングしカプシドを形成します。
Application
ダイナソア水和物は以下の用途に用いられています:
  • 胎児の間充織幹細胞/間質細胞(fMSC)のプライミングに
  • 共焦点顕微鏡法に
  • 創傷治癒/擦過傷および管形成測定に
  • コクサッキーウイルスA9(CAV9)感染に与える影響の解析に
  • クラスリン媒介エンドサイトーシスおよびカベオリン媒介エンドサイトーシスの阻害に
  • 生細胞イメージングに
Biochem/physiol Actions
ダイナソアは細胞浸透性の可逆的非競合的ダイナミン-1およびダイナミン-2GTPアーゼ活性阻害剤です。
Features and Benefits
この化合物は環状ヌクレオチド研究向けの注目の製品です。さらに特徴がある環状ヌクレオチド製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の領域の研究用の生物活性低分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML0340324410324413
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 16 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
color
faintly yellow to dark yellow
color
pale yellow
color
yellow
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
D7693-25MG04061832981444
D7693-5MG04061833588765
質問
1–4/4 質問  
  1. How can I store a solution of Product D7693, Dynasore hydrate?
    1 回答
    1. We do not test solution stability for this product. In general, drug solutions are best prepared immediately before use.  We recommend storing at -20°C in single use aliquots.
      役に立ちましたか?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  3. What can I use to make a solution of Product D7693, Dynasore hydrate?
    1 回答
    1. As listed on the product page on the website, Dynasore is soluble in DMSO at 10 mg/mL.  It is also soluble in ethanol at 1 mg/mL.
      役に立ちましたか?
  4. What concentration of Product D7693, Dynasore hydrate, should I use in my experiment?
    1 回答
    1. The following reference uses Dynasore at 80 μM:  Massol, R.H., et al., A burst of auxilin recruitment determines the onset of clathrin-coated vesicle uncoating.  Proc. Nat. Acad. Sci., USA, 103, 10265-10270 (2006).