スキップする
D7571
Dimaprit dihydrochloride
≥98% (NMR)
別名:
Carbamimidothioic acid, 3-(dimethylamino)propyl ester, hydrochloride (1:2), Dimaprit-2HCl
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥17,000
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥67,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H15N3S · 2HCl
CAS番号:
分子量:
234.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (NMR)
Form:
powder
¥17,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (NMR)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥50 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.CN(C)CCCSC(N)=N
InChI
1S/C6H15N3S.2ClH/c1-9(2)4-3-5-10-6(7)8;;/h3-5H2,1-2H3,(H3,7,8);2*1H
InChI key
DFWCPLGXFMSUCW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective histamine receptor H2 agonist.
The histamine H2 receptor influences various cardiovascular responses, including vasodilation and cardiac rhythm, regulates gastric acid secretion, and also plays a role in the immune system by inhibiting antibody production, T cell proliferation and cytokine production. Histamine receptors are members of the GPCR family, and H2 mediates cell signaling via internalization and interaction with the GTPase dynamin.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D7909SML2434SML2570
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (NMR)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)