スキップする
D7441
Daltroban
>98% (HPLC)
別名:
4-[2-[(4-Chlorophenylsulfonyl)amino]ethyl]benzeneacetic acid, BM-13505, SKF-96148
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥34,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H16ClNO4S
CAS番号:
分子量:
353.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
¥34,200
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
132.5-137.4 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(CCNS(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C16H16ClNO4S/c17-14-5-7-15(8-6-14)23(21,22)18-10-9-12-1-3-13(4-2-12)11-16(19)20/h1-8,18H,9-11H2,(H,19,20)
InChI key
IULOBWFWYDMECP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TBXA2R(6915)
General description
Exerts protective effects on brain infarction, heart cell injury due to hypoxia and hypoglycemia and lowers serum CPK activity.
Biochem/physiol Actions
Selective thromboxane A2 receptor antagonist
Features and Benefits
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C3993P5624324412
Daltroban >98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D7441
Daltroban
Carvedilol ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C3993
Carvedilol
PD-118057 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
P5624
PD-118057
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 9 mg/mL
solubility
DMSO: 7 mg/mL
color
white
color
white to off-white
color
light yellow
color
light yellow to beige
Gene Information
human ... TBXA2R(6915)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
D7441-VAR: + D7441-5MG: + D7441-BULK: + D7441-25MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
D7441-5MG04061832785332
D7441-25MG04061832270463