スキップする
D4196
デヒドロロイコジン
≥98% (HPLC)
別名:
11,13-デヒドロロイコジン, NSC 180034, [3aS-(3アアルファ,9アアルファ,9ッベタ)]-3,3a,4,5,9a,9b-ヘキサヒドロ-6,9-ジメチル-3-メチレン-アズレノ[4,5-b]フラン-2,7-ジオン, デヒドロ-, デヒドロロイコジン, メサトランチンE, リドベキアラクトン, ロイコジン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥20,200
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥64,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H16O3
CAS番号:
分子量:
244.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
¥20,200
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=C2[C@@H]([C@H]3OC(=O)C(=C)[C@@H]3CC1)C(C)=CC2=O
InChI
1S/C15H16O3/c1-7-4-5-10-9(3)15(17)18-14(10)13-8(2)6-11(16)12(7)13/h6,10,13-14H,3-5H2,1-2H3/t10-,13-,14-/m0/s1
InChI key
SKNVIAFTENCNGB-BPNCWPANSA-N
Biochem/physiol Actions
デヒドロロイコジンは、ヨモギ(Artemisia douglasiana Besser)から分離されたセスキテルペンラクトンです。
デヒドロロイコジンは、ヨモギ(Artemisia douglasiana Besser)から分離されたセスキテルペンラクトンです。アルゼンチンのクヨ地域では、慢性的な胃腸障害の民間療法として、この植物の抽出物が広く使用されています。この化合物は、ネクローシス誘導物質に応答した胃や十二指腸の損傷を防止します。マスト細胞の安定化は、消化管を損傷や潰瘍から保護する重要なメカニズムであると考えられています。近年、デヒドロロイコジンとキサンタチンについて、コンパウンド48/80により誘導されるマスト細胞の脱顆粒を阻害する効果が確認されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D1756SML0147SML1570
Dexamethasone ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
D1756
Dexamethasone
Arglabin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1570
Arglabin
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
methanol: 25 mg/mL
solubility
DMSO: ≥15
solubility
-
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
D4196-BULK: + D4196-25MG: + D4196-5MG: + D4196-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
D4196-5MG04061832631943
D4196-25MG04061832631936