Merck
D1756
Sigma-Aldrich
デキサメタゾン
≥98% (HPLC), powder, NOS induction inhibitor
別名:
(11β,16α)-9-フルオロ-11,17,21-トリヒドロキシ-16-メチルプレグナ-1,4-ジエン-3,20-ジオン, 9α-フルオロ-16α-メチル-11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン, 9α-フルオロ-16α-メチルプレドニゾロン, プレドニゾロンF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H29FO5
CAS番号:
分子量:
392.46
Beilstein:
2066651
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51422306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
デキサメタゾン, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
off-white
mp
262-264 °C (lit.)
溶解性
methanol: 25 mg/mL
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI Key
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デキサメタゾンは、強力なグルココルチコイドであり、鉱質コルチコイド活性はほとんどありません。デキサメタゾンは、複数のシグナル伝達経路に多様な効果を示し、その機能には好中球の遊走の抑制やリンパ球コロニー増殖の減少などがあります。研究結果によると、デキサメタゾンは肺動脈圧を低下させることで、高所肺水腫を予防する可能性があることが示されています。
アプリケーション
デキサメタゾンは以下の用途に使用されています:
  • 脂肪由来幹細胞から骨形成組織への分化を誘導する培養培地での使用
  • 脂肪細胞分化培地の構成要素
  • 初代正常ヒト気管支上皮細胞(NHBE)および気道平滑筋(ASM)のin vitro刺激
生物化学的/生理学的作用
グルココルチコイド・抗炎症剤。T細胞の生存、成長、分化を調節します。一酸化窒素合成酵素の誘導を阻害します。
グルココルチコイド抗炎症薬です。
デキサメタゾンは、再発した多発性骨髄腫に対し有効であることが知られています。本化合物は、難聴など、脳脊髄液および中枢神経系(CNS)の合併症に関連する炎症を軽減することが分かっています。
特徴および利点
この化合物は、 Merck & Sharp & Dohme (MSD)(ニュージャージー州ケニルワース)が開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のNuclear Receptors (Steroids)[核内受容体(ステロイド)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
調製ノート
デキサメタゾンはDMSO(25 mg/mL)、クロロホルムまたはエタノールに可溶性です。
再構成
1 mg/mL ストック溶液を滅菌培地で50倍希釈し、凍結-解凍の繰り返しを避けるために、実験に用いるアリコ-トに分けて凍結保存してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D1756-500MG:
D1756-1G:
D1756-5G:
D1756-BULK:
D1756-25MG:
D1756-100MG:
D1756-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Increased expression of ADAM33 and ADAM8 with disease progression in asthma
Foley SC, et al.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 119(4), 863-871 (2007)
Dexamethasone induction of a heat stress response
Guerrero JA, et al.
Methods in Enzymology (2011)
Yanan Wu et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-11)
Many studies about fabricating organic-inorganic composite materials have been carried out in order to mimic the natural structure of bone. Pearl, which has a special block-and-mortar hierarchical structure, is a superior bone repair material with high osteogenic activity, but it
Canine adipose-derived-mesenchymal stem cells do not lose stem features after a long-term cryopreservation
Martinello T, et al.
Research in Veterinary Science, 91(1), 18-24 (2011)
Dexamethasone in adults with bacterial meningitis
De Gans J and Van de BD
The New England Journal of Medicine, 347(20), 1549-1556 (2002)
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.