表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C53H100O6
CAS番号:
分子量:
833.36
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25-
InChI key
FDCOHGHEADZEGF-QPLCGJKRSA-N
Application
- 植物油に含まれる 4 種類の代表的なトリグリセリドの不揮発性誘導体を、シミュレーションした油揚条件下で酸化リピドミクスにより解明:この研究は、高熱条件下でのトリグリセリドの酸化安定性と分解生成物を理解する上で、1,3-ジパルミトイル-2-オレオイルグリセロールが極めて重要な役割を果たすことを明らかにしたもので、食品科学とリピドミクスに関連したものです(Hu et al., 2023)。
- TAG の sn-1, 3 位にあるステアリン酸は、C57BL/6 マウスにおいてパルミチン酸やオレイン酸よりも脂肪蓄積の抑制効果が高い:この研究では、1,3-ジパルミトイル-2-オレオイルグリセロールなどの特定のトリグリセリド構成が、実験モデルにおける脂質代謝と脂肪蓄積に与える影響を検討し、脂質関連疾患の理解や脂質ベースの治療薬の開発に極めて重要であることを明らかにしています(Gouk et al., 2014)、
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-ジパルミトイル-2-オレオイルグリセリン
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D2157-BULK: + D2157-25MG: + D2157-50MG: + D2157-VAR: + D2157-100MG: + D2157-10MG:
jan