スキップする
D129
R-(+)-DIOA
≥98% (HPLC), potassium/chloride (K+–Cl−) co-transporter inhibitor, solid
R-(+)-DIOA
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
別名:
R(+)-ブチルインダゾン, R-(+)-[(2-n-ブチル-6,7-ジクロロ-2-シクロペンチル-2,3-ジヒドロ-1-オキソ-1H-インデン-5-イル)オキシ]酢酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
10 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥69,500
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥173,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H24Cl2O4
CAS番号:
分子量:
399.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
¥69,500
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
R-(+)-DIOA, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]27/D +18.1°, c = 0.7 in methanol(lit.)
color
white
solubility
H2O: insoluble <0.11 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble, 0.1 M NaOH: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
CCCC[C@]1(Cc2cc(OCC(O)=O)c(Cl)c(Cl)c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C20H24Cl2O4/c1-2-3-8-20(13-6-4-5-7-13)10-12-9-14(26-11-15(23)24)17(21)18(22)16(12)19(20)25/h9,13H,2-8,10-11H2,1H3,(H,23,24)/t20-/m0/s1
InChI key
YAWWQIFONIPBKT-FQEVSTJZSA-N
Application
R-(+)-DIOAは、カリウム/塩化物K+-Cl-輸送体阻害剤として、以下に対する作用を検討するために使用されています:
  • ラット半規管(SCCD)上皮における短絡電流(Isc)[1]
  • THP-1単球によるグレパフロキサシンの取り込み[2]
  • THP-1単球によるモキシフロキサシンの取り込み[3]
Biochem/physiol Actions
[(ジヒドロインデニル)オキシ]酢酸(DIOA)は、塩化カリウム(K+–Cl) 共輸送体の強い阻害剤として作用します。Bumetanimide感受性[Na+,K+,Cl-]共輸送系ではその効果を発揮しません。[4]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
I117D122D5794
R-(+)-DIOA &#8805;98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D129
R-(+)-DIOA
R(+)-IAA-94 &#8805;98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
I117
R(+)-IAA-94
Domperidone powder, &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D122
Domperidone
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: insoluble <0.11 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble, ethanol: soluble, 0.1 M NaOH: soluble, DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: 0.2 mg/mL, 0.1 M NaOH: 2.8 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL, dilute aqueous acid: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, H2O: insoluble
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble
color
white
color
white
color
white
color
pale yellow
optical activity
[α]27/D +18.1°, c = 0.7 in methanol(lit.)
optical activity
[α]22/D +36.4°, c = 0.86 in methanol(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D129-VAR: + D129-BULK: + D129-10MG: + D129-50MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R P Garay et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 334(2), 202-209 (1986-10-01)
3-Amino-5-sulfamoylbenzoic acids and several series of (aryloxy)alkanoic acids were evaluated for their inhibitory effects on two human erythrocyte ion transport systems--the Na+,K+ cotransport system and the DIDS-sensitive anion carrier. Several classic loop diuretics, including the (aryloxy)alkanoic acid-ethacrynic acid and several
L D Ochoa-de la Paz et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 449(6), 526-536 (2005-01-05)
An increase in extracellular KCl ([KCl]o) occurs under various pathological conditions in the retina, leading to retinal swelling and possible neuronal damage. The mechanisms of this KCl o-induced retinal swelling were investigated in the present study, with emphasis on the
Satyanarayana R Pondugula et al.
BMC physiology, 13, 6-6 (2013-03-30)
The vestibular system controls the ion composition of its luminal fluid through several epithelial cell transport mechanisms under hormonal regulation. The semicircular canal duct (SCCD) epithelium has been shown to secrete Cl- under β2-adrenergic stimulation. In the current study, we
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
D129-50MG04061832574288
D129-10MG04061832574271
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー