スキップする
D0818
脱灰溶液Lite
bp 208 °F, aqueous solution
別名:
universal decalcifying agent
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 L
出荷予測2026年5月25日from市川市大町368
¥9,050
この商品について
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
¥9,050
出荷予測2026年5月25日詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
aqueous solution
Quality Segment
shelf life
5 yr
color
light yellow
bp
208 °F
solubility
water: soluble
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
脱灰溶液-Liteは、普遍的に使用できる効率の良い脱灰剤となるようデザインされています。
Application
脱灰溶液Liteは、通常の検体、免疫組織化学用検体、および骨髄コア検体の脱灰に使用することを意図しています。
取り扱いやすい時間枠で、頭蓋骨サンプルを含む全てのタイプのサンプルで同等に良好に機能します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
268100333018179728
form
aqueous solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
bp
208 °F
bp
-
bp
-
bp
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
light yellow
color
-
color
-
color
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
D0818-BULK: + D0818-VAR: + D0818-1L-PW: + D0818-1L:4548173962757
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. I’m using a decalcification solution, and the solution suddenly turned black, almost like diluted paint. I don’t remember it being this dark before. Is the precipitate normally black, or does this indicate some kind of problem?
    1 回答
    1. Decalcifying Solution-Lite will discolor and corrode most metals. Avoid exposure to metal cassettes, countertops and slide racks. When rinsing specimens, flush any Decalcifying Solution-Lite with running water to prevent damage to chrome plated plumbing fixtures. All decalcifying must be performed in plastic (or glass) containers.