スキップする
C4615
Cloricromene
≥98% (HPLC), solid
別名:
8-Chloro-3-(2-diethylaminoethyl)-7-ethoxycarbonylmethoxy-4-methylcoumarin hydrochloride, AD6
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H26ClNO5 · HCl
CAS番号:
分子量:
432.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
221-222.3 °C
solubility
DMSO: 17 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)COc1ccc2C(C)=C(CCN(CC)CC)C(=O)Oc2c1Cl
InChI
1S/C20H26ClNO5.ClH/c1-5-22(6-2)11-10-15-13(4)14-8-9-16(26-12-17(23)25-7-3)18(21)19(14)27-20(15)24;/h8-9H,5-7,10-12H2,1-4H3;1H
InChI key
CCCZJRFQJNGCCU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antithrombotic coumarin derivative that inhibits platelet and leukocyte function and suppresses arachidonic acid liberation by interfering with PLA2 activation.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
C4615-25MG: + C4615-BULK: + C4615-5MG: + C4615-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
C4615-5MG04061833269886
C4615-25MG04061833269879