スキップする
C247
Cyclazosin hydrochloride
solid
別名:
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonyl) decahydroquinoxaline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥45,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H27N5O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
473.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
¥45,300
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 1.8 mg/mL, methanol: 14 mg/mL, DMSO: 2.5 mg/mL
SMILES string
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(C4CCCCC34)C(=O)c5ccco5
InChI
1S/C23H27N5O4.ClH/c1-30-19-12-14-15(13-20(19)31-2)25-23(26-21(14)24)28-10-9-27(16-6-3-4-7-17(16)28)22(29)18-8-5-11-32-18;/h5,8,11-13,16-17H,3-4,6-7,9-10H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1H
InChI key
SKDIDWRQDBIQBS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α1B-adrenoceptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A0232SML1805D9815
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 1.8 mg/mL, DMSO: 2.5 mg/mL, methanol: 14 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
white
color
-
color
white to beige
color
white
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C247-25MG: + C247-BULK: + C247-5MG: + C247-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)