Merck
A0232
アルフゾシン 塩酸塩
≥98% (HPLC), solid
別名:
N-(3-((4-アミノ-6,7-ジメトキシ-2-キナゾリニル)メチルアミノ)プロピル)テトラヒドロ-2-フランカルボキサミド 塩酸塩, ウロザトラル 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H27N5O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
425.91
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
InChI
1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
InChI key
YTNKWDJILNVLGX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
塩酸アルフゾシンはα-アドレナリン受容体遮断薬です。
塩酸アルフゾシンは前立腺肥大症(BPH)の治療に使用されるα-アドレナリン受容体遮断薬です。前立腺や膀胱頸部の筋弛緩作用によって排尿を改善します。
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors and α2-Adrenoceptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アルフゾシン 塩酸塩
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)