スキップする
B8401
Biohazard disposal stand
Desktop size
別名:
benchtop bag stand, biohaz waste bag rack, waste bag rack, 131931000, H13193-1000, stand to hold waste disposal bag
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥5,200
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Material:
heavy wire frame
¥5,200
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
heavy wire frame
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H13193-1000
L × W × H
12.5 cm (5 in.) × 7.5 cm (3 in.) × 20 cm (8 in.)
General description
Holds 22 × 28 cm bags open for disposal of small items like microcentrifuge tubes and pipet tips.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B8526B8276B8151
material
heavy wire frame
material
-
material
-
material
-
L × W × H
12.5 cm (5 in.) × 7.5 cm (3 in.) × 20 cm (8 in.)
L × W × H
33 cm (13 in.) × 35 cm (13 3/4 in.) × 72 cm (28 in.)
L × W × H
-
L × W × H
-
manufacturer/tradename
Bel-Art H13193-1000
manufacturer/tradename
Bel-Art F13192-0003
manufacturer/tradename
Bel-Art F13164-2535
manufacturer/tradename
Bel-Art F13166-0000
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 200
packaging
pack of 100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biohazard disposal stand
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)