スキップする
B8151
Scienceware®バイオハザード廃棄物バッグ
W × H × thickness 8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in., red, pack of 100
別名:
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags, 131660000, F13166-0000
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 ea
カートの在庫状況を確認する
¥4,330
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
24111500
¥4,330
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
Imprinted in black with Biohazard symbol.
packaging
pack of 100
manufacturer/tradename
Bel-Art F13166-0000
W × H × thickness
8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in.
color
red
Application
Scienceware®バイオハザード廃棄物バッグは、チップやチューブの廃棄に適しています。
Features and Benefits
  • ASTM 1922の引裂抵抗性およびASTM 1709のダート衝撃試験
  • ヒュームフードやベンチトップの省スペース型廃棄には、Poxygrid®ベンチトップバイオハザードバッグホルダー(H13193-1000)とカバー(F13193-0102)を使用してください。
  • 121°C(250°F)でのオートクレーブ滅菌に対応
  • 開閉が容易な長めのフラップ
  • 高分子量高密度(HMHD)のポリエチレン製
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B8276BAF131660001HS10322
Biohazard disposal bags H × W × thickness 584 mm × 483 mm × 0.04 mm, red polypropylene (with biohazard warning symbol & precautions in English, Spanish, & French)
HS10322
Biohazard disposal bags
packaging
pack of 100
packaging
pack of 200
packaging
pack of 1000
packaging
pkg of 200 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F13166-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F13164-2535
manufacturer/tradename
Bel-Art F13166-0001
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS10322
W × H × thickness
8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in.
W × H × thickness
25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm) × 0.002 in.
W × H × thickness
8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.018 mm
W × H × thickness
-
description
Imprinted in black with Biohazard symbol.
description
Imprinted in black with biohazard symbol and precautions in English, Spanish, French, and German.
description
-
description
-
color
red
color
red
color
-
color
-
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)