スキップする
B8041
バイグリカン ウシ関節軟骨由来
essentially salt-free, lyophilized powder
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥158,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
MDL number:
Form:
essentially salt-free, lyophilized powder
Biological source:
bovine articular cartilage
Mol wt:
200-350 kDa
¥158,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine articular cartilage
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
mol wt
200-350 kDa
packaging
glass bottle of 0.5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: soluble ≥2.00 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... BGN(280733)
General description
45 kDaコアタンパク質と、コンドロイチン硫酸およびデルマタン硫酸の2本のグリコサミノグリカン鎖で構成されるプロテオグリカン
Biochem/physiol Actions
ビグリカンは、I型およびII型コラーゲン、フィブロネクチン、およびTGF-βと相互作用します。 低イオン強度(3 mM未満のリン酸)の緩衝液中では、ビグリカンはI型コラーゲンにより強く結合します。より高いイオン強度では、ビグリカンは代わりに4~20 mg/mLの濃度で破骨細胞の増殖に及ぼすTGF-βの阻害効果を高めます。 また、CHO細胞のフィブロネクチンへの付着を防止するように働き、17~21 mg/mLで50%阻害します。 ビグリカンは細胞外成分としてTGF-β 1に結合し、骨の石灰化を促進し、BMP-4結合による骨芽細胞分化を支援します。
Preparation Note
本製品は関節軟骨から抽出され、化学的に精製され、水に対して透析され、凍結乾燥の前に0.2 μmフィルターでろ過されます。 この粉末は、凍結乾燥すると基本的に無塩になります。 本製品は2 mg/mLで水に溶けます。
Other Notes
ビグリカンは、45 kDaのコアタンパク質と2つのコンドロイチン/デルマタン硫酸グリコサミノグリカン鎖で構成される200~350 kDaのプロテオグリカンです。
Disclaimer
この製品は -20°Cで保存してください。ご提供の状態で、3 年間適切に保管された場合、この粉末はほとんど分解しません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A1960U6253T1143
biological source
bovine articular cartilage
biological source
bovine articular cartilage
biological source
bovine erythrocytes
biological source
bovine pancreas
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
mol wt
200-350 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
23,981 Da by calculation
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B8041-BULK: + B8041-.5MG: + B8041-VAR: + B8041-.5MG-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)