Merck
T1143
Sigma-Aldrich
トリプシノーゲン ウシ膵臓由来
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein (E1%/280, after activation to trypsin)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥25,830
1 G
¥78,400
¥25,830
単価¥36,900割引30%
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥25,830
1 G
¥78,400
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.56
¥25,830
単価¥36,900割引30%
在庫あり詳細
由来生物
bovine pancreas
品質水準
アッセイ
85-100% (UV)
フォーム
essentially salt-free, lyophilized powder
比活性
≥10,000 BAEE units/mg protein (E1%/280, after activation to trypsin)
分子量
23,981 Da by calculation
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
溶解性
H2O: soluble 10 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
bovine ... TRYP8(282603)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリプシノーゲンは酵素前駆体(チモーゲン)で、活性化されてトリプシンとなります。膵臓で合成され、小腸内に到達するとエンテロキナーゼによって活性化されます。ウシトリプシノーゲンは、229個のアミノ酸からなる1本のポリペプチド鎖で、6本のジスルフィド架橋によって繋がれています。エンテロキナーゼは、トリプシノーゲンのNH2末端のLys6-Ile7ペプチド結合でヘキサペプチドを切断し、トリプシノーゲンを活性化します。こうして生成したトリプシンは、さらに自己触媒的にトリプシノーゲンを活性化し、トリプシンを生成します。トリプシンの未変化体はβ-トリプシンと呼ばれ、Lys131-Ser132での自己分解によりα-トリプシンを生成し、ジスルフィド架橋によって互いに繋がれています。トリプシンは活性部位にHis46およびSer183を有するセリンプロテアーゼです[1][2][3]。トリプシンの至適pHは7~9です。[4]
アプリケーション
ウシ膵臓由来トリプシノーゲンは、以下の用途に適しています。
  • 単光路での顕微減衰全反射フーリエ変換赤外分光(ATR-FT-IR)法による水溶液中のタンパク質の二次構造解析[5]
  • エレクトロスプレーイオン化四重極飛行時間型(ESI-Q-TOF)質量分析計のチューニングおよび較正[6]
  • 赤外(IR)分光法によるタンパク質の二次構造解析[7]
  • SDS-PAGEの分子量マーカー(24KDa)として[8]
生物化学的/生理学的作用
カルシウムと結合したフィチン酸は、活性化のため切断できないトリプシノーゲンの分泌を亢進させることが明らかになっています。また、活性化されたトリプシンの構造を安定化させるカルシウムの作用を抑制します[9]。トリプシノーゲンの活性型であるトリプシンは、リジンおよびアルギニンアミノ酸残基のC末端側のペプチドを切断します。また、ベンゾイルL-アルギニンエチルエステル(BAEE)、p-トルエンスルホニル-L-アルギニンメチルエステル(TAME)などの合成アミノ酸誘導体のエステル結合およびアミド結合を加水分解します。[4][10][11]
単位の定義
1 BAEEユニットは、BAEEを基質として用いる場合、pH 7.6、25°C、1分間に、ΔA253が0.001となる酵素量です(反応液量 = 3.2 mL、光路長 = 1 cm)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1143-250MG:
T1143-BULK:
T1143-VAR:
T1143-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
TRYPSINOGEN AND CHYMOTRYPSINOGEN AS HOMOLOGOUS PROTEINS.
K A WALSH et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 52, 884-889 (1964-10-01)
Keil B, et al.
The Enzymes, 3, 250-275 null
The effect of calcium and phytic acid on the activation of trypsinogen and stability of trypsin.
Caldwell, R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40, 43-46 (1992)
Thomas M Dillon et al.
Journal of chromatography. A, 1053(1-2), 299-305 (2004-11-17)
Analytical characterization of monoclonal antibodies has been hindered by the lack of appropriate chromatographic methods to be used in conjunction with high-resolution MS. Current methodologies for standard RP-HPLC are incompatible with antibodies due to irreproducibility, low recovery, short column lifetimes
An effect of calcium ions on the activity, heat stability, and structure of trypsin.
T Sipos et al.
Biochemistry, 9(14), 2766-2775 (1970-07-07)