サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 250 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥22,200 |
この商品について
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
color
white
solubility
H2O: slightly soluble, alcohol: soluble, propylene glycol: soluble
originator
Wellspring
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H
InChI key
VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥97% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: slightly soluble, propylene glycol: soluble, alcohol: soluble | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: 48 mg/mL, 0.1 M NaOH: 7 mg/mL, ethanol: soluble | solubility DMSO: ≥18 mg/mL |
| color white | color white to beige | color white | color white to tan |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under フェノキシベンザミン 塩酸塩
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
B019-250MG: + B019-VAR: + B019-1G: + B019-BULK:
jan
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| B019-250MG | 04061833419571 |