スキップする
A6950
Acetyl-Lys-D-Ala-D-Ala
≥95% (HPLC), powder
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥39,300
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥134,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H26N4O5
CAS番号:
分子量:
330.38
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥39,300
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Acetyl-Lys-D-Ala-D-Ala, ≥95% (HPLC)
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCCCN)NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H26N4O5/c1-8(12(20)17-9(2)14(22)23)16-13(21)11(18-10(3)19)6-4-5-7-15/h8-9,11H,4-7,15H2,1-3H3,(H,16,21)(H,17,20)(H,18,19)(H,22,23)
InChI key
GMSXMADYKTYBCP-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for carboxypeptidase G and DD from Streptomyces albus.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
G5261D9904D2155
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 50 mg
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
A6950-10MG: + A6950-50MG: + A6950-VAR: + A6950-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Groves et al.
Structure (London, England : 1993), 2(8), 747-754 (1994-08-15)
Glycopeptide antibiotics of the vancomycin group are of crucial clinical importance in the treatment of methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA)--the often lethal 'super-bug'--characterized by its resistance to a wide range of antibiotics in common use. The antibiotics exert their physiological
D H Williams et al.
Science (New York, N.Y.), 280(5364), 711-714 (1998-05-23)
The cooperativity between binding of cell wall precursor analogs (ligands) to and antibiotic dimerization of the clinically important vancomycin group antibiotics was investigated by nuclear magnetic resonance. When dimerization was weak in the absence of a ligand, the increase in
L Varetto et al.
European journal of biochemistry, 162(3), 525-531 (1987-02-02)
Titration of the active-site serine DD-peptidase of Streptomyces R61 shows that formation of acyl enzyme during hydrolysis of the substrate Ac2-L-Lys-D-Ala-D-Ala and enzyme inactivation by the beta-lactam compounds benzylpenicillin, N-acetylampicillin and ampicillin relies on the acidic form of an enzyme's
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
A6950-10MG04061832904160
A6950-50MG04061832904177