スキップする
D9904
Nα,Nε-ジアセチル-Lys-D-Ala-D-Ala
carboxypeptidase substrate
別名:
(Ac)2-L-Lys-D-Ala-D-Ala
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥110,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H28N4O6
CAS番号:
分子量:
372.42
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
¥110,000
在庫あり出荷可能詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥85%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](C)NC([C@@H](C)NC([C@@H](NC(C)=O)CCCCNC(C)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C16H28N4O6/c1-9(14(23)19-10(2)16(25)26)18-15(24)13(20-12(4)22)7-5-6-8-17-11(3)21/h9-10,13H,5-8H2,1-4H3,(H,17,21)(H,18,24)(H,19,23)(H,20,22)(H,25,26)
InChI key
VIHGYLJIMMKSBR-UHFFFAOYSA-N
General description
ペニシリン感受性D-アラニンカルボキシペプチドの基質
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SCP0262V7127V0882
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: ~50 mg/mL, almost clear, almost colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide content, ≥85%
composition
-
composition
-
composition
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D9904-BULK: + D9904-1MG: + D9904-VAR: + D9904-25MG: + D9904-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)