スキップする
A6004
2-アミノ-2-エチル-1,3-プロパンジオール
~90%
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
EC Number:
204-101-2
UNSPSC Code:
12352103
assay
~90%
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
A6004-1KG: + A6004-250G: + A6004-100G: + A6004-VAR: + A6004-BULK: + A6004-500G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)