表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 100 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥34,200 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
151.59
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
製品名
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C5H9NO2.ClH/c1-8-4(7)5(6)2-3-5;/h2-3,6H2,1H3;1H
InChI key
CHSDCWKLSHPKFY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate (Methyl-ACC) is a methylated 1-aminocyclopropanecarboxylate which is produced in plants by the enzyme 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase (ACC synthase).
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% | assay 97% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white | color yellow | color - |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A4802-50MG: + A4802-100MG: + A4802-500MG: + A4802-BULK: + A4802-VAR:
jan
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| A4802-100MG | 04061833375020 |