スキップする
A5575
δ-アミノレブリン酸メチル 塩酸塩
≥98% (TLC)
別名:
5-アミノ-4-オキソペンタン酸メチルエステル, 5-アミノレブリン酸メチルエステル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
181.62
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
279-151-1
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
δ-アミノレブリン酸メチル 塩酸塩, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)CCC(=O)CN
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)3-2-5(8)4-7;/h2-4,7H2,1H3;1H
InChI key
UJYSYPVQHFNBML-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methyl δ-aminolevulinate (methyl-ALA, MAL) and 5-Aminolevulinic acid (5-ALA) are commonly used in photosentizer reagents for photodynamic therapy to treat conditions such as Acne vulgaris and hypertrophic scarring.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A3785A7793672629
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥96.5% (HPLC), 97%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
A5575-BULK: + A5575-VAR: + A5575-1G: + A5575-100MG: + A5575-25MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)