スキップする
A231
アラキドニルトリフルオロメチルケトン
oil, ≥97% (NMR)
別名:
1,1,1-トリフルオロメチル-6,9,12,15-ヘニコサテトラエン-2-オン, AACOCF3, Arach-CF3
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥80,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C21H31F3O
CAS番号:
分子量:
356.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
¥80,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
oil
storage condition
desiccated, protect from light, under inert gas
color
yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H31F3O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(25)21(22,23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
PLWROONZUDKYKG-DOFZRALJSA-N
Gene Information
human ... PLA2G1B(5319)
Application
Arachidonyl trifluoromethyl ketone (AACOCF3) has been used as a anandamide degradation inhibitor to study its effects in primary astrocyte cultures.
Biochem/physiol Actions
Arachidonyl trifluoromethyl ketone (AACOCF3) plays a role in the inhibition of 12-hydroxyeicosatetraenoic acid (12-HETE) and thromboxane B2 produced by the platelets.
in vitroでアナンダミドの加水分解を阻害します。ホスホリパ-ゼA2を阻害します。
Features and Benefits
This compound is featured on the Phospholipase A2 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
吸湿性であり、光および空気中で不安定です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML3521T60402506274
PACOCF3 A novel Ca2+-independent and reversible inhibitor of phospholipase A2 (PLA2; IC50 = 3.8 µM).
Sigma-Aldrich
506274
PACOCF3
assay
≥97% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
97%
assay
≥97% (TLC)
Gene Information
human ... PLA2G1B(5319)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
oil
form
oil
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
soluble (Supplied as a solution in ethanol. To change the solvent, evaporate the ethanol with a stream of nitrogen and immediately reconstitute with the solvent of choice. Soluble in DMSO (30 mg/ml). Only minimally soluble in aqueous buffers; do not use basic buffers; unstable at basic pH.)
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
A231-5MG04061832555386