Merck
T60402
Sigma-Aldrich
オルト酢酸トリエチル
97%
別名:
1,1,1-トリエトキシエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥3,380
500 ML
¥10,200
2 L
¥25,800
¥3,380
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥3,380
500 ML
¥10,200
2 L
¥25,800
About This Item
化学式:
CH3C(OC2H5)3
CAS番号:
分子量:
162.23
Beilstein:
506201
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,380
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(C)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
InChI Key
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
オルト酢酸トリエチルは、以下の合成に使用できます。
  • 触媒作用、電気化学、および水素貯蔵用途向けに規則性メソポーラスカーボン。[1]
  • ホスホン酸、カルボン酸、およびホスフィン酸のエステル。[2]
  • ジョンソン‐クライゼン転位反応によるエチルアルク-4-エノエート。[3]
  • ベンゾオキサゾール、ベンズイミダゾール、オキサゾロ[4,5-b]ピリジン。[4]
  • キナゾリン-4(3H)-オンの誘導体。[5]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - Non-equilibrium method
引火点(℃)
39 °C - Non-equilibrium method
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T60402-100ML:
T60402-BULK:
T60402-500ML:
T60402-2.5L:
T60402-2L:
T60402-5ML:
T60402-VAR:
T60402-10L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Treatment of Baylis-Hillman adducts with triethyl orthoacetate in the presence of heterogeneous catalysts: a method for the stereoselective synthesis of two different types of trisubstituted alkenes
Das B, et al.
Tetrahedron Letters, 47(43), 7619-7623 (2006)
Synthesis of ordered mesoporous carbons with channel structure from an organic-organic nanocomposite
Tanaka S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 16, 2125-2127 (2005)
Silica sulfuric acid catalyzed synthesis of benzoxazoles, benzimidazoles and oxazolo [4, 5-b] pyridines under heterogeneous and solvent-free conditions
Mohammadpoor-Baltork I, et al.
Journal of the Iranian Chemical Society, 5(1), S65-S70 (2008)
A new approach to the facile synthesis of mono-and disubstituted quinazolin-4 (3H)-ones under solvent-free conditions.
Salehi P, et al.
Tetrahedron Letters, 46(41), 7051-7053 (2005)
Efficient esterification of carboxylic acids and phosphonic acids with trialkyl orthoacetate in ionic liquid
Yoshino T, et al.
Tetrahedron, 62(6), 1309-1317 (2006)