サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
10 g | 出荷予測2026年5月25日from市川市大町368 | ¥4,810 |
25 g | カートの在庫状況を確認する | ¥8,350 |
100 g | 出荷予測2026年5月25日from市川市大町368 | ¥22,300 |
500 g | カートの在庫状況を確認する | ¥51,300 |
1 kg | カートの在庫状況を確認する | ¥72,600 |
この商品について
製品名
γ-アミノ酪酸, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or crystals
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
color
colorless
mp
195 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI key
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568), GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), SLC6A1(6529), SLC6A11(6538), SLC6A12(6539)
rat ... Gabbr1(81657), Gabra1(29705), Gabra2(29706), Gabrb2(25451), Gabrg2(29709), Slc6a1(79212), Slc6a12(50676)
General description
研究分野:神経科学
Application
Biochem/physiol Actions
GABA性ニューロンは、筋肉弛緩、抗不安治療、鎮静作用、麻酔薬に関与しています。また、GABAは、心拍や血圧にも影響を及ぼします。[6]
GABAは、脳における血漿濃度、成長ホルモン、タンパク合成を改善しています。また、ヒトにおいて血圧低減にも関与しています。GABAは、強力な血圧低下・利尿・抗糖尿病薬としても機能します。 また、血清脂質レベルや、疼痛の間隔も制御します。[1]
[6]
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥97.0% (HPLC) | assay - |
| form powder or crystals | form powder | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| storage condition (Tightly closed. Dry.) | storage condition - | storage condition - | storage condition under inert gas |
| color colorless | color white | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-アミノ酪酸
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves