スキップする
A6885
(−)-アデノシン3′5′-サイクリック一リン酸 ナトリウム塩 一水和物
≥98.0% (HPLC), cyclic-AMP-dependent protein kinase (PKA) activator, powder
別名:
3′,5′-サイクリックAMP ナトリウム塩, cAMP-Na
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥10,100
100 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥22,000
500 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥69,300
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥92,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H11N5NaO6P · H2O
CAS番号:
分子量:
369.20
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
54612
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
¥10,100
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
(−)-アデノシン3′5′-サイクリック一リン酸 ナトリウム塩 一水和物, ≥98.0% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O6P.Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
BXJBFCKTIWRKMQ-MCDZGGTQSA-M
Application
アデノシン-3′,5′-サイクリックモノホスフェート(cAMP)は、サイクリック-AMP-依存性タンパク質キナーゼ A(PKAの活性化因子です。 cAMP/PKA シグナル経路は、細胞増殖を阻害することが示されており、分化を引き起こしてアポトーシスを誘導します。 外因性の cAMP は、自発活性や心筋の収縮において役割を果たします。
Biochem/physiol Actions
天然に存在するサイクリックAMP依存性プロテインキナ-ゼ(PKA)のアクチベ-タ-です。
天然に存在するサイクリックAMP依存性プロテインキナ-ゼ(PKA)のアクチベ-タ-です。cAMPは、多くの系で神経伝達物質やホルモンが引き起こすレセプタ-刺激に関連するセカンドメッセンジャ-です。cAMP/PKAシグナリング経路は、細胞増殖を阻害し、分化あるいはアポト-シスを誘導するといわれています。
Features and Benefits
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPhosphodiesterases(ホスホジエステラーゼ)およびPKA & PKGのページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、環状ヌクレオチド研究用製品に記載の製品です。他の環状ヌクレオチド製品を探す場合は、ここをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A9501A9376SML1231
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥93%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
color
white
color
white
color
-
color
white to beige
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Is this product sterile? Can be used in cell culture?
    1 回答
    1. This product is not sterile. Stock solutions may be filter sterilized. This material has not been tested for suitability in cell culture. However, this product has been used successfully in cell culture by other researchers. See the link below to review one such example:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2941681/